Adrenalone hydrochloride, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride
A1234-25G
A1234-5G
TCIAA1234-25GEA
115
EUR
TCIAA1234-25G
TCIAA1234-5G
Adrenalone hydrochloride, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Adrenalone hydrochloride
Formule:
C₉H₁₁NO₃·HCl·xH₂O MW: 217.65 g/mol (anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00035075 Numéro CAS: 62-13-5 EINECS: 200-525-7 Merck Index: 14,00171 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0% (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 8.0 % |