Imprimer
4-(Phenylazo)diphenylamine ≥97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: 4-Phenylazodiphenylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
229164-25G 229164-5G
229164-25GEA 488 EUR
229164-25G 229164-5G
4-(Phenylazo)diphenylamine ≥97%, Sigma-Aldrich®
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formule: C₁₈H₁₅N₃
Point de fusion: 89...91 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003023
Numéro CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11a8e64acc5c4dab0f326925ca7658238cd8a97&vid=f11a8e64acc5c4dab0f326925ca7658238cd8a97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Orange to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 76.3 - 81.9 %
Nitrogen 14.8 - 15.9 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %