Imprimer
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Phenylazodiphenylamine
A18612.06 A18612.14 A18612.22
A18612.06EA 46.3 EUR
A18612.06 A18612.14 A18612.22
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Purity: 97% CAS No.: 101-75-7 Molecular Formula: C18H15N3 Formula Weight: 273.34 Melting Point: 80-86° MDL No.: MFCD00003023
Formule: C₁₈H₁₅N₃
Point de fusion: 80…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003023
Numéro CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3