4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid, 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid
D3537-1G
D3537-5G
TCIAD3537-1GEA
19.8
EUR
TCIAD3537-1G
TCIAD3537-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Formule:
C₁₈H₁₆BNO₂ Point de fusion: 228°C |
Numéro MDL:
MFCD06798117 Numéro CAS: 201802-67-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 108.0 % |