Imprimer
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1E,4E)-1,5-Diphenylpenta-1,4-dien-3-one
D0903-25G D0903-250G
TCIAD0903-25GEA 52.8 EUR
TCIAD0903-25G TCIAD0903-250G
trans,trans-Dibenzylideneacetone ≥99.0% (par GC)
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Formule: C₁₇H₁₄O
MW: 234.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004790
Numéro CAS: 35225-79-7
EINECS: 208-697-5
Merck Index: 14,03006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd2914f75cc79bdf2a73ad94063d865509ebdbbd&vid=dd2914f75cc79bdf2a73ad94063d865509ebdbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency