Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 175923-07-6
Molecular Formula: C18H54LaN3Si6
Formula Weight: 620.06
Flash Point: 2°(36°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 149-152°
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00271009
Formule:
C₁₈H₅₄LaN₃Si₆ Point de fusion: 149…152 °C Point d'éclair: 2 °C (36 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00271009 Numéro CAS: 175923-07-6 ONU: 3396 ADR: 4.3,II |