Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 98%
CAS No.: 103457-72-3
Molecular Formula: C18H54ErN3Si6
Formula Weight: 648.41
Physical Form: Powder- Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pink
Melting Point: 166°
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD00271002
Formule:
C₁₈H₅₄ErN₃Si₆ Point de fusion: 166 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00271002 Numéro CAS: 103457-72-3 ONU: 3396 ADR: 4.3,II |