Imprimer
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Thermo Scientific
KM00411DA KM00411EA
MAYBKM00411DAEA 0 EUR
MAYBKM00411DA MAYBKM00411EA
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
Numéro MDL: MFCD00082666
Numéro CAS: 2845-78-5