Imprimer
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
KM01090DA KM01090EA
MAYBKM01090DAEA 0 EUR
MAYBKM01090DA MAYBKM01090EA
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formule: C₄H₇Br₂N₃
MW: 256.94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053023
Numéro CAS: 167683-86-5