Imprimer
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3473-25G D3473-5G
TCIAD3473-25GEA 157 EUR
TCIAD3473-25G TCIAD3473-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD00005523
Numéro CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5946f01f27d59655604a170e65df04953bfadeef&vid=5946f01f27d59655604a170e65df04953bfadeef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C