Imprimer
(Cyanomethyl)tributylphosphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tributyl(cyanomethyl)phosphonium chloride
C1442-10G C1442-25G
TCIAC1442-10GEA 79.2 EUR
TCIAC1442-10G TCIAC1442-25G
(Cyanomethyl)tributylphosphonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(Cyanomethyl)tributylphosphonium chloride
Formule: C₁₄H₂₉ClNP
MW: 277.8135 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671508
Numéro CAS: 82358-61-0
ONU: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25121656559558aee677a5239edf42c263c00f57&vid=25121656559558aee677a5239edf42c263c00f57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency