Imprimer
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1739-25G C1739-100G
TCIAC1739-25GEA 46.2 EUR
TCIAC1739-25G TCIAC1739-100G
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₀H₁₇ClNP
Numéro MDL: MFCD00031672
Numéro CAS: 4336-70-3
EINECS: 224-383-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c049fb260d13040db01bc53da7f4a8cf4b37f347&vid=c049fb260d13040db01bc53da7f4a8cf4b37f347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity