Imprimer
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
359580010 359580050
ACRO359580010EA 40.7 EUR
ACRO359580010 ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165.94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01009695
Numéro CAS: 94839-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 106.0 %