Imprimer
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
B2364-1G B2364-25G B2364-5G
TCIAB2364-1GEA 29.7 EUR
TCIAB2364-1G TCIAB2364-25G TCIAB2364-5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥98.0% (par GC)
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Numéro MDL: MFCD02094488
Numéro CAS: 123855-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04916a4bcfc763b92db30a1adcdbc983e80c7621&vid=04916a4bcfc763b92db30a1adcdbc983e80c7621&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C