Imprimer
9,12-Octadecadiynoic acid
Fournisseur: Cayman Chemical
90400-1 90400-10 90400-5
CAYM90400-1EA 131 EUR
CAYM90400-1 CAYM90400-10 CAYM90400-5
9,12-Octadecadiynoic acid
9,12-Octadecadiynoic acid
Formule: C₁₈H₂₈O₂
Numéro MDL: MFCD00797685
Numéro CAS: 2012-14-8