1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 102488-47-1
Molecular Formula: C10H10ClF13Si
Formula Weight: 440.71
Flash Point: 52°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.461
Refractive Index: 1.3453
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 7040835
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00042359
Formule:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Point d'ébullition: 189…191 °C Densité: 1.461 Point d'éclair: 52 °C (180 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042359 Numéro CAS: 102488-47-1 ADR: 8,II |