Imprimer
Allantoin
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
1.01015.5001 1.01015.9025
1.01015.5001EA 693 EUR
1.01015.5001 1.01015.9025
Allantoin
Allantoin
Formule: C₄H₆N₄O₃
Numéro MDL: MFCD00005260
Numéro CAS: 97-59-6
EINECS: 202-592-8