Allantoin ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
A15571.30
A15571.0B
A15571.0I
A15571.30EA
57.7
EUR
A15571.30
A15571.0B
A15571.0I
Allantoin ≥98%
Allantoin
Purity: 98%
CAS No.: 97-59-6
Molecular Formula: C4H6N4O3
Formula Weight: 158.12
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 102364
Merck Reference: 14,258
MDL No.: MFCD00005260
Formule:
C₄H₆N₄O₃ Point de fusion: ∼ 230 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005260 Numéro CAS: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 Merck Index: 14,258 |