Imprimer
(R)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl N-[(3R)-piperidin-3-yl]carbamate, (R)-3-Boc-aminopiperidine, (R)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate
B3591-1G B3591-5G
TCIAB3591-1GEA 42.9 EUR
TCIAB3591-1G TCIAB3591-5G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD03093382
Numéro CAS: 309956-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74def6a8008c064036015bbfff3c6305ce1fdd00&vid=74def6a8008c064036015bbfff3c6305ce1fdd00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +16.0 deg (C=1, EtOH)