Ionomycin ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
J62448.MX
J62448.X0
J62448.MXEA
88.3
EUR
J62448.MX
J62448.X0
Ionomycin ≥98%
Ionomycin
Formule:
C₄₁H₇₂O₉ MW: 709.02 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD06798385 Numéro CAS: 56092-81-0 ONU: 1993 ADR: 3 II |