(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide
D2164-25G
D2164-5G
TCIAD2164-25GEA
127
EUR
TCIAD2164-25G
TCIAD2164-5G
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formule:
C₂₂H₂₂BrO₂P |
Numéro MDL:
MFCD00011966 Numéro CAS: 52509-14-5 EINECS: 257-977-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |