Imprimer
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L01145.06 L01145.14
L01145.06EA 109 EUR
L01145.06 L01145.14
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Cyclopropylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 14799-82-7 Molecular Formula: C22H22BrP Formula Weight: 397.29 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 4068302
Formule: C₁₄H₂₉ClNP
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051878
Numéro CAS: 14799-82-7
EINECS: 238-862-7