Imprimer
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1982-25ML C1982-500ML
TCIAC1982-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC1982-25ML TCIAC1982-500ML
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane ≥98.0% (par GC)
Cyclohexyl(dimethoxy)methylsilane
Formule: C₉H₂₀O₂Si
Point d'ébullition: 196°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00071752
Numéro CAS: 17865-32-6
EINECS: 402-140-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b21a34114426ebb7363aadfe4e5a93bde9e5ae&vid=20b21a34114426ebb7363aadfe4e5a93bde9e5ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %