2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
S0124-25G
S0124-500G
S0124-100G
TCIAS0124-25GEA
93.5
EUR
TCIAS0124-25G
TCIAS0124-500G
TCIAS0124-100G
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formule:
C₇H₄O₄S |
Numéro MDL:
MFCD00005879 Numéro CAS: 81-08-3 EINECS: 201-322-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 123.0 to 128.0 deg-C |