Imprimer
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2760-1G T2760-5G
TCIAT2760-1GEA 131 EUR
TCIAT2760-1G TCIAT2760-5G
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triethynylbenzene
Formule: C₁₂H₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068621
Numéro CAS: 7567-63-7
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fa68528bbb84644c322fe8380eb6efadedf3d8e&vid=4fa68528bbb84644c322fe8380eb6efadedf3d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C