Imprimer
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22417.03 B22417.06
B22417.03EA 172 EUR
B22417.03 B22417.06
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
1,3,5-Triethynylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 7567-63-7 Molecular Formula: C12H6 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 105-107° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00068621
Formule: C₁₂H₆
Point de fusion: 105…107 °C
Densité: 1.05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068621
Numéro CAS: 7567-63-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III