Lansoprazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
L0233-1G
L0233-5G
TCIAL0233-1GEA
73.7
EUR
TCIAL0233-1G
TCIAL0233-5G
Lansoprazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Lansoprazole
Formule:
C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S Point de fusion: 170°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00866873 Numéro CAS: 103577-45-3 Merck Index: 14,05362 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |