Imprimer
D(-)-Luciférine sel de Sodium monohydraté
Fournisseur: Biotium
10102-2 10102 10102-1
10102-2EA 1190 EUR
10102-2 10102. 10102-1
D(-)-Luciférine sel de Sodium monohydraté
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Formule: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
MW: 320.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD11865368
Numéro CAS: 103404-75-7