D-(-)-Luciferin ≥98.0% (par HPLC) réactif de chimiluminescence
Fournisseur: TCI
A5030-10MG
A5030-50MG
TCIAA5030-10MGEA
80.3
EUR
TCIAA5030-10MG
TCIAA5030-50MG
D-(-)-Luciferin ≥98.0% (par HPLC) réactif de chimiluminescence
D-(-)-Luciferin
Formule:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ Point de fusion: 186°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00042929 Numéro CAS: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 Merck Index: 14,04086 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -34.0 deg (C=1, DMF) |
Luminescent test | to pass test |