D-(-)-Luciferin
Fournisseur: Serva
28073.01
28073.02
28073.03
28073.04
SERA28073.01EA
0
EUR
SERA28073.01
SERA28073.02
SERA28073.03
SERA28073.04
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formule:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00042929 Numéro CAS: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |