D-(-)-Luciferin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
337050500
337050100
ACRO337050500EA
669
EUR
ACRO337050500
ACRO337050100
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formule:
C₁₁H₈N₂O₃S₂ Point de fusion: 200 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00042929 Numéro CAS: 2591-17-5 EINECS: 219-981-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
UV Lambda max | 266 to 270 nm (c=1, CH3OH) |
Specific optical rotation | -32.0° to -36.0° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF) |
Molar extinction coefficient | ≥6900 l/(mol.cm) (266 to 270 nm, c=1, CH3OH) |