N(α)-Cbz-L-histidine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B0265-1G
B0265-25G
B0265-5G
TCIAB0265-1GEA
31.9
EUR
TCIAB0265-1G
TCIAB0265-25G
TCIAB0265-5G
N(α)-Cbz-L-histidine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N(α)-Cbz-L-histidine
Formule:
C₁₄H₁₅N₃O₄ |
Numéro MDL:
MFCD00065960 Numéro CAS: 14997-58-1 EINECS: 239-084-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -21.0 to -26.0 deg (C=6, 6mol/L HCl) |
Solubility in Water | almost transparency |