Imprimer
D-Glucoronic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
G0302-25G G0302-5G
TCIAG0302-25GEA 124 EUR
TCIAG0302-25G TCIAG0302-5G
D-Glucoronic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Glucoronic acid
Formule: C₆H₁₀O₇
Point de fusion: 153°C
Numéro MDL: MFCD00166981
Numéro CAS: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Merck Index: 14,04465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +34.0 ~ +38.0 deg (C=6, H2O)