Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Pyrrolidinopyridine
P0939-25G P0939-5G
TCIAP0939-25GEA 106 EUR
TCIAP0939-25G TCIAP0939-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148.21 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00006415
Numéro CAS: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
ONU: 2923
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1dedf2017fc69104e15f6b0c140901dae19c6ef&vid=d1dedf2017fc69104e15f6b0c140901dae19c6ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C