2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2-Methyl-1-(4-(methylthio)phenyl)-2-morpholinopropan-1-one, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholino-1-propanone
M2028-25G
M2028-500G
TCIAM2028-25GEA
25.3
EUR
TCIAM2028-25G
TCIAM2028-500G
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-4'-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
Formule:
C₁₅H₂₁NO₂S Point d'ébullition: 210°C |
Numéro MDL:
MFCD00083014 Numéro CAS: 71868-10-5 EINECS: 400-600-6 ONU: 3077 ADR: 9,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |