Imprimer
Iodoacetic anhydride 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
307592500 307590010
ACRO307592500EA 64.5 EUR
ACRO307592500 ACRO307590010
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Formule: C₄H₄I₂O₃
Point de fusion: 43…49 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001080
Numéro CAS: 54907-61-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %