Imprimer
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Gly-OH·HCl, Glycine hydrochloride
411011000 411015000 411010025
ACRO411011000EA 45.2 EUR
ACRO411011000 ACRO411015000 ACRO411010025
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) 98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formule: C₂H₆ClNO₂
MW: 111.53 g/mol
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012872
Numéro CAS: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)