Imprimer
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
T1387-25G T1387-250G
TCIAT1387-25GEA 77 EUR
TCIAT1387-25G TCIAT1387-250G
D-(-)-Diisopropyl tartrate ≥98.0% (par GC)
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Formule: C₁₀H₁₈O₆
Numéro MDL: MFCD00008876
Numéro CAS: 62961-64-2
EINECS: 263-771-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ba45e15a30fd461e796daaca6cf5cc6726274e2&vid=3ba45e15a30fd461e796daaca6cf5cc6726274e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -19.0 deg (neat)