D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(2S,3S)-(-)-Diisopropyl tartrate, (2S,3S)-Diisopropyl 2,3-dihydroxysuccinate, D-(-)-Tartaric acid diisopropyl ester
211180100
211180500
ACRO211180100EA
36.8
EUR
ACRO211180100
ACRO211180500
D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Formule:
C₁₀H₁₈O₆ Point d'éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008876 Numéro CAS: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -16° to -18.5° (20°C, 589 nm) (neat) |