N-Phenylurethane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L05027.14
L05027.22
L05027.14EA
62.7
EUR
L05027.14
L05027.22
N-Phenylurethane ≥98%
N-Phenylurethane
Purity: 98%
CAS No.: 101-99-5
Molecular Formula: C6H5NHCO2CH2CH3
Formula Weight: 165.19
Refractive Index: 1.5375
Melting Point: 49-51°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 1942785
Merck Reference: 14,7320
MDL No.: MFCD00026806
Formule:
C₉H₁₁NO₂ Point d'ébullition: 237 °C Point de fusion: 49…51 °C Densité: 1,106 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00026806 Numéro CAS: 101-99-5 EINECS: 202-995-9 Merck Index: 14,7320 |