N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A18672.18
A18672.0B
A18672.18EA
29.2
EUR
A18672.18
A18672.0B
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Purity: 97%
CAS No.: 40188-45-2
Molecular Formula: C12H15NO3
Formula Weight: 221.26
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD00798556
Formule:
C₁₂H₁₅NO₃ Point de fusion: 124…126 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00798556 Numéro CAS: 40188-45-2 EINECS: 254-831-0 |