2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
D1871-25ML
D1871-100ML
TCIAD1871-25MLEA
20.9
EUR
TCIAD1871-25ML
TCIAD1871-100ML
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formule:
C₁₇H₂₇NO₂ Point d'éclair: 208°C |
Numéro MDL:
MFCD00017526 Numéro CAS: 21245-02-3 EINECS: 244-289-3 Merck Index: 14,03232 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |