Imprimer
(±)-β-Phényl-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A2480-5G A2480-25G
TCIAA2480-5GEA 18.7 EUR
TCIAA2480-5G TCIAA2480-25G
(±)-β-Phényl-β-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(±)-β-Phényl-β-alanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 223°C
Numéro MDL: MFCD00008064
Numéro CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c9f93112f3224c53ba6fc6ae5fdb8bc51771eb4&vid=3c9f93112f3224c53ba6fc6ae5fdb8bc51771eb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %