Milieu de montage, Entellan® nouveau
Fournisseur: Merck
Le produit Entellan® nouveau est un milieu de montage pour colleuses de lamelles et est spécialement conçu pour les instruments à montage automatique disponibles dans le commerce qui fonctionnent avec colleuses de lamelles. Sa viscosité est comprise entre 250 et 600 mPas, le 1,00869 a une petite plage de viscosité. Cette gamme de viscosité étroite améliore et accélère l'application, étant donné que ni le débit du compte-goutte ni le volume ne doivent être réinitialisé après la première exécution avec un nouveau flacon du produit Entellan® nouveau.
- Application facile
- Petite plage de viscosité, 500-600 mPas (1,00869)
- Flacon en verre