Imprimer
Casques de sécurité avec indicateur d'UV, Peltor™ G3000
Fournisseur: 3M
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 40.1 EUR
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Casques de sécurité avec indicateur d'UV, Peltor™ G3000
Casques Casques de sécurité
Le casque G3000 est fabriqué en ABS stabilisé contre les UV et a été conçu en étroite collaboration avec les ouvriers de la sylviculture, de l'industrie et de la construction. Il est destiné à une utilisation dans des environnements difficiles exigeant une protection efficace, une excellente aération et un champ de vision maximal.
  • Peltor™ Uvicator™ sensor disc tells you when it is time to replace the helmet
  • Softly rounded design, which helps avoid helmet parts snagging on branches, for example
  • Lining can be rotated to allow the helmet to be worn back to front when working in tight spaces
  • Model with ratchet headband allows easier and quicker adjustment
  • Short brim gives a broader field of view
  • Flat surface for printing a logo or company name
Taille: 530 - 620 mm (avec crémaillère); 540 - 620 (sans crémaillère)
EN 397, low temperature, –30°C, and molten metal
Certifications: EN 397, basse température, –30 °C et métal en fusion