Imprimer
Blouses pour visiteurs, 4400
Fournisseur: 3M
4400W2XL 4400W3XL 4400W4XL 4400WL 4400WM 4400WS 4400WXL
MMMA4400W2XLEA 248 EUR
MMMA4400W2XL MMMA4400W3XL MMMA4400W4XL MMMA4400WL MMMA4400WM MMMA4400WS MMMA4400WXL
Blouses pour visiteurs, 4400
Vêtements à usage unique
Ces blouses jetables souples respirables en PP sont conçues pour protéger l'utilisateur contre les poussières non dangereuses et les éclaboussures de liquides légères non dangereuses.
  • Faible peluchage
  • Matériau respirable contribuant à réduire l'accumulation de chaleur
  • Fermeture à glissière avant (unilatérale)
  • Manches élastiquées pour un ajustement parfait
  • Poche intérieure sur le côté gauche des porteurs
Applications types : entretien général, restauration, fabrication de composants électroniques, laboratoires et applications d'hygiène en général.
Couleur: Blanc
Poids: 45 g/m²