Imprimer
Cassettes Q Path MacroStar I, en gaine distributrice
Fournisseur: VWR Collection
720-2032EA 384 EUR
720-2032 720-2033 720-2034 720-2035 720-2036 720-2037 720-2038 720-2039 720-2040
Cassettes Q Path MacroStar I, en gaine distributrice
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes en pochettes pré-remplies pour imprimantes à cassettes Thermo et RA Lamb. Le pack contient 37 distributeurs de 80 cassettes et 1 distributeur de 40 cassettes.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Avec angle d'écriture de 45°
  • Sans couvercle
  • Avec 34 trous