Imprimer
Kits de verrouillage de vannes et dispositifs électriques
Fournisseur: Brady
806187 806184 805909 806181 806180 806182
BRDY806187EA 761.54 EUR
BRDY806187 BRDY806184 238-0037 BRDY806181 BRDY806180 BRDY806182
Kits de verrouillage de vannes et dispositifs électriques
Cadenas de sécurité
Ces kits comprennent tous les éléments nécessaires au verrouillage des points de contrôle mécaniques et électriques les plus courants.
Petit kit de au verrouillage réglable (Pochette de au verrouillage en nylon inclus)
Dispositif de robinet à vanne réglable, APCLO avec câble métallique gainé
2 Cadenas de sécurité Brady (rouge)
2 Dispositifs de verrouillage de sécurité de 25 mm (rouge)
Petit dispositif de fixation de base pour système de condamnation de vannes universel, petit bras de blocage
Stylo et étiquette « Do not operate » (Ne pas utiliser)
Kit de verrouillage de vannes (Dans une sacoche en nylon cordura) :
Grand dispositif de fixation de base pour système de condamnation de vannes universel, grand bras de blocage
APLCO avec câble métallique gainé
1 paquet de cadenas de sécurité (rouges)
1 paquet de dispositifs de condamnation de sécurité de 25 mm (rouges)
Étiquette « Do not operate » (Ne pas utiliser)
Kit de verrouillage de vannes à volant (Dans une sacoche) :
Verrouillage rouge (25 à 64 mm) pour robinet à vanne
Verrouillage rouge (64 à 127 mm) pour robinet à vanne
Verrouillage rouge (127 à 165 mm) pour robinet à vanne
Verrouillage rouge (165 à 254 mm) pour robinet à vanne
Verrouillage rouge (254 à 320 mm) pour robinet à vanne
1 pack de cadenas de sécurité (rouges)
Étiquette « Do not operate » (Ne pas utiliser)
Kit de verrouillage de dispositifs électriques (Pochette de verrouillage en nylon inclus)
Disjoncteur multipolaire universel, disjoncteur sans trou, disjoncteur sans trou (480 à 600 V)
Cale pour verrouillage 277 V, cale pour verrouillage 480 à 600 V
Kit de disjoncteurs miniatures
2 Cadenas de sécurité Brady (rouge)
Moraillon non conducteur en nylon, moraillon non conducteur rouge
Stylo et étiquette « Do not operate Electrician at work » (Ne pas utiliser - Électricien au travail)
Kit de verrouillage de vannes et dispositifs électriques (dans un sac en polyester) :
Grand dispositif de fixation de base pour système de condamnation de vannes universel, grand bras de blocage
Attache de câble, dispositif de vanne à volant réglable
APLCO avec câble métallique gainé, grand dispositif de condamnation de prises
Disjoncteur 227 V sans trou, disjoncteur 480 à 600 V sans trou, kit bloc disjoncteur 480 à 600 V
Kit de démonstration de verrouillage de disjoncteur miniature (1 de chaque type)
Moraillon de condamnation en Nylon
1 pack de cadenas de sécurité (rouge)
1 pack de dispositifs de condamnation de sécurité de 25 mm (rouge)
Étiquette « Do not operate » (Ne pas utiliser)