Imprimer
VWR® Q Path® MacroStar I, Cassettes
Fournisseur: VWR Collection
720-2247EA 259 EUR
720-2247 720-2248 720-2249 720-2250 720-2246 720-2244 720-2245 720-2242 720-2243
VWR® Q Path® MacroStar I, Cassettes
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Accepte les couvercles standards en acier inoxydable. Boîte de 4000 cassettes.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Avec angle d'écriture de 45°
  • Sans couvercle
  • Avec 34 trous