Imprimer
Plaques HPTLC et CCM, gel de silice 60, grade MS
Fournisseur: Merck
1.00934.0001 1.00933.0001 1.51160.0001 1.51161.0001
1.00934.0001EA 322 EUR
1.00934.0001 1.00933.0001 1.51160.0001 1.51161.0001
Plaques HPTLC et CCM, gel de silice 60, grade MS
Plaques CCM
Le couplage des plaques de CCM et de la spectrométrie de masse est un nouveau domaine de grand intérêt qui contribuera fortement aux progrès effectués en chromatographie planaire. Les plaques de grade MS sont beaucoup plus propres que les plaques de CCM/HPTLC standard et offrent ainsi une plus grande sensibilité et un bruit de fond réduit. Cela permet de réaliser des analyses de traces par spectrométrie de masse dans des ordres de grandeur inférieurs au nanogramme.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable